Learn More
Alambre de indio, 0,5 mm de diámetro, Puratronic™, >99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2.5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2.50 metro
25 metros
11307117 2.5 m 2.50 metro
11317117 10 m 10 metros
15475975 25 m 25 metros
3 options
Código de producto. 11307117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011463.G3
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 1,43 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium
Color Plata-blanco
Aspecto Silvery-white wire
Cantidad 2.5 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.998% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈1,43g/m