Learn More
Óxido de estaño e indio, NanoTek™, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11460910 25 g 25 g
11470910 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11460910
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044927.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • El óxido de estaño e indicio NanoTek™ puede usarse para impartir conductividad a los revestimientos transparentes, como los que se encuentran en la superficie de tubos de visualización de ordenadores o en las películas utilizadas para producir pantallas conductoras, como las pantallas táctiles interactivas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50926-11-9
Fórmula molecular InOSn
Peso molecular (g/mol) 249.527
Número MDL MFCD00171662
Clave InChI AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
Nombre IUPAC indio;oxoestaño
SMILES O=[Sn].[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium tin oxide NanoTek™
Color Amarillo a verde
Forma física Polvo APS de 17-28 nm,S.A. 30-50 m
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 7.16 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium tin oxide, Nanotek
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indium oxide, Tin oxide