Learn More
Cargas de indio, 4-8 mm, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium |
| Color | Plata-blanco |
| Aspecto | Silvery-white shot |
| Cantidad | 25 Pc. |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9999% (Metals basis) |
| Formulario | Cargas, 4-8 mm |