Learn More
Cargas de indio, 1-3 mm, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11323908 10 g 10 g
11343908 50 g 50 g
11333908 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11323908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040338.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Carga esférica
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium
Color Plata-blanco
Aspecto Silvery-white shots
Densidad 7.31g/cm3 at 20°C
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Carga esférica