Learn More
Varilla de indio, 2,38 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 cm
5 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
20 cm
paquete de 5
11355657 20 cm 20 cm
11420580 5 x 20 cm paquete de 5
2 options
Código de producto. 11355657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043388.RQ
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium rod
Nombre de nota 2.38mm (0.094 in.) dia.
Cantidad 20 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.33g/cm
Formulario Varilla, ≈0,33 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%