Learn More
Sulfuro de indio(III), 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422367 2 g 2 g
15432367 10 g 10 g
15442367 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045563.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12030-24-9
Fórmula molecular In2S3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00011061
Clave InChI SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium (III) sulfide
Punto de fusión 1050°C
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.83
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Like rotten eggs
Sensibilidad Moisture sensitive