Learn More
Fosfuro de indio(III), masa policristalina, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472907 1 g 1 g
11482907 5 g 5 g
11492907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15509.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
InP is used in high-power and high-frequency electronics because of its superior electron velocity. It also has a direct bandgap, making it useful for optoelectronics devices like laser diodes. It is also used as a substrate for epitaxial indium gallium arsenide based opto-electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El InP se utiliza en electrónica de alta potencia y alta frecuencia debido a su superior velocidad de electrones. También tiene una separación de banda directa, que lo hace útil para dispositivos optoelectrónicos como diodos láser. También se utiliza como sustrato para dispositivos optoelectrónicos basados en arsenuro de indio y galio epitaxial.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22398-80-7
Fórmula molecular InP
Peso molecular (g/mol) 145.792
Número MDL MFCD00016153
Clave InChI GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
PubChem CID 31170
Nombre IUPAC indiganilidinofosfano
SMILES P#[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) phosphide
Punto de fusión 1070°C
Forma física Masa policristalina
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,4953
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.79
Porcentaje de pureza 99.99%
Densidad 4.81