Learn More
Fosfato de indio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345169 5 g 5 g
11355169 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18281.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 14693-82-4 | InO4P | 209.788 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14693-82-4
Fórmula molecular InO4P
Peso molecular (g/mol) 209.788
Número MDL MFCD00016154
Clave InChI UJXZVRRCKFUQKG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo indium iii phosphate, acmc-1cjl6, indium 3+ phosphate, indium 3+ ion phosphate
PubChem CID 9815692
Nombre IUPAC indio(3+);fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[In+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) phosphate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.79
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 4.9