Learn More
Perclorato de indio(III) octahidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium(III) perchlorate octahydrate |
| Punto de fusión | 800°C |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN1481 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 557.30 (413.18 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |