Learn More
Perclorato de indio(III) octahidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11371748
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371748 10 g 10 g
11381748 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011642.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-15-1
Número MDL MFCD00150241
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) perchlorate octahydrate
Punto de fusión 800°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1481
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.30 (413.18 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic