Learn More
Óxido de indio(III), Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048504
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360979 10 g 10 g
11370979 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010709.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-43-2
Fórmula molecular In2O3
Peso molecular (g/mol) 277.63
Número MDL MFCD00011060
Clave InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) oxide
Punto de fusión 850°C (volat.)
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,4952
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.64
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 7.18 g/mL