Learn More
Nitrato de indio(III) hidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11330979 5 g 5 g
11350979 25 g 25 g
11340979 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11330979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010708.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207398-97-8
Fórmula molecular InN3O9
Peso molecular (g/mol) 300.83
Número MDL MFCD00149742
Clave InChI LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
SMILES [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) nitrate hydrate
Punto de fusión 100°C (in -H2O)
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and ethanol.
Nombre IUPAC indio(3+);trinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.83 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indium(III) nitratehydrate