Learn More
Hidróxido de indio(III), 99,998% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Indium(III) hydroxide, acts as a precursor to indium(III) oxide. It is used in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents, semiconductor materials. It is also used used for manufacturing of panel displays and demist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium(III) hydroxide |
| Punto de fusión | 150°C (in -H2O) |
| Forma física | Polvo de malla -100 |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.84 |
| Porcentaje de pureza | 99.998% |
Seguridad y manipulación
- Indium hydroxide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Indium hydroxide