Learn More
Bromuro de indio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 656.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Indium(III) bromide |
| Punto de fusión | 220.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
| Fórmula lineal | InBr3 |
| Índice Merck | 15, 4997 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.52 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Indium(III) bromide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.