Learn More
Yoduro de indio(I), ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318537 1 g 1 g
11308537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035700.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13966-94-4
Indium(I) iodide can be used to prepare indium cluster and chain compounds. It is also used as a reagent to propagate organic reactions viz. cyclization and cleavage of diselenide or disulfide. It plays an important role in preparing indium containing complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13966-94-4
Número MDL MFCD00135543
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(I) iodide
Punto de fusión 351°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Slightly soluble in some organic solvents,pyridine or m-xylene mixture.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.72
Porcentaje de pureza 99.998%
Envase Ampolla
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(I) iodide, ultra dry
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indium iodide