Learn More
Cloruro de indio(I), anhidro, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389217 0.5 g 0.50 g
11399217 5 g 5 g
11309227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040033.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indium chloride is a lewis acid catalyst in organic reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions and it is used in high-performing solar cells such as optics and microelectronics. It applications finds in semiconductor technology, producing phosphor,low pressure sodium lamp and produce high purity chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-10-6
Fórmula molecular ClIn
Peso molecular (g/mol) 150.27
Número MDL MFCD00148875
Clave InChI APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC λ¹-indiganyliumylidene chloride
SMILES [Cl-].[In+]
Especificaciones
Punto de ebullición 608°C
Nombre del producto químico o material Indium(I) chloride
Punto de fusión ∼225°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Beilstein EM>13,
Información de solubilidad Soluble in water and THF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.27
Porcentaje de pureza 99.995%
Olor Chlorine-like
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.19 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indium chloride