Learn More
Arseniuro de indio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049779
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11358077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022651.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
En electrónica de semiconductores
Indium arsenide is used in semiconductor electronics, construction of infrared detectors, terahertz radiation source, as it is a strong Photo-dember emitter, superior electron mobility and velocity, in high-power applications detector, diode lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-11-3
Fórmula molecular AsIn
Peso molecular (g/mol) 189.74
Número MDL MFCD00016144
Clave InChI RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
Nombre IUPAC indiganilidinoarsano
SMILES [As]#[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium arsenide
Punto de fusión 936°C
Forma física Piezas de 5 mm y hacia abajo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal InAs
Número UN UN1557
Índice Merck 14,4949
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.74
Porcentaje de pureza 99%