missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indirubin, MedChemExpress

Código de producto. 16468868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16468868 10 mg 10 miligramos
16478986 100 mg 100 miligramos
16473836 25 mg 25 miligramos
16471308 5 mg 5 miligramos
16469895 250 mg 250 miligramos
16464757 50 mg 50 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468868

Marca: Medchem Express HYN0117

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.

Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Indirubin
CAS 479-41-4
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Couroupitine B Indigo red Indigopurpurin
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (19.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=O
Peso molecular (g/mol) 262.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.26
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.