Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo
Código de producto. p-3756569 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10381731 25 g Frasco de vidrio 25 g
10774204 100 g Frasco de vidrio 100 GR
2 options
Código de producto. 10381731
Marca: Thermo Scientific Chemicals 412300250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 860-22-0
Fórmula molecular C16H8N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 466.35
Número MDL MFCD00005723
Clave InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinónimo Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
Nombre IUPAC disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indigo carmine
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 0.98 to 1.07
Contenido de tinte 80% min.
Beilstein 25, 304
Índice Merck 15, 4982
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 608 to 612nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.34
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color De azul a morado
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indigo Carmine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.