Learn More
Shamrock™ Cinta indicadora
Código de producto. 11735773
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,7 m x 25 mm
Tamaño de la unidad:
12 M
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11735773 12,7 m x 25 mm 12 M
1 options
Código de producto. 11735773
Marca: Shamrock™ SIL10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumple con las normas de etiquetado de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) para patógenos de transmisión hemática. La cinta indicadora de peligro biológico de Shamrock™ viene en un color rojo brillante y es permanente y sensible a la presión adherida para permanecer segura en su lugar durante el tiempo que sea necesario.
  • De color rojo brillante
  • La cinta lee “contaminado”
  • No deja residuos tras la extracción
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 12,7 m x 25 mm
Longitud (métrico) 12,7 m
Tipo de producto Cinta indicadora
Cantidad 1 unidad
Anchura exterior (métrico) 25 mm