Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de ion selectivo de semicelda de indicación
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
Requires
Todas las semiceldas de ión selectivo requieren celda de referencia InLab™ 302.
- Consta de un eje universal y un módulo de membrana específica de cada ion intercambiable, lo que le permite medir el ion de su elección.
- Todas las semiceldas de ion selectivo requieren celda de referencia InLab™ 302 (consulte 01-920-101, disponible por separado) y el cable de conexión S7 correspondiente
Información de órdenes
Todos tienen una longitud de 120 mm (4,75 pulgadas) y un diámetro de 12 mm (0,5 pulgadas). Para otros electrodos de ión selectivo y kits de membranas que no se incluyen aquí, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la concentración de fluoruro en muestras como agua potable, leche, plantas y pasta de dientes |
| Material | Membrana de polímero |
| Tipos de conector | S7 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Longitud del cuerpo (imperial) | 4,75 in |
| Longitud del cuerpo (métrico) | 120 mm |
| Intervalo de pH | De 4 a 10 |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 0° a 176 °F |
| Mostrar más |