Learn More
Indeglitazar, MedChemExpress
Código de producto. 16486188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16486188 10 mg 10 miligramos
16448787 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16486188
Marca: Medchem Express HY14817
MedChemExpress Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indeglitazar
CAS 835619-41-5
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19NO6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo PPM 204
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=CN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3
Peso molecular (g/mol) 389.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.42
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism