Learn More
Invitrogen™ Indatuximab Recombinant Monoclonal Antibody
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Indatuximab is a biosimilar that targets SDC1.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Indatuximab Chimeric |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Alias de gen | BT-062; nBT062-DM4 |
| Especie del huésped | Human |
| Método de purificación | Protein A |
| Cantidad | 100 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?