Learn More
Indano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-148172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10410531 5 g Frasco de vidrio 5 g
10349060 100 g Frasco de vidrio 100 g
10073460 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10410531
Marca: Thermo Scientific Acros 292480050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-11-7
Número MDL MFCD00003795
Clave InChI PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-indeno
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indane
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -51°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 176°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H10
Índice de refracción 1.5350 to 1.538
Cantidad 5 g
Beilstein 05,II,376
Índice Merck 15, 4971
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: misciple in ethanol,diethyl ether;,slightly soluble in chloroform
Peso molecular (g/mol) 118.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.