missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Incyclinide, MedChemExpress

Código de producto. 16461369
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461369 1 mg 1 miligramo
16461947 50 mg 50 miligramos
16438467 5 mg 5 miligramos
16435798 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461369

Marca: Medchem Express HY13648

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Incyclinide (CMT-3, COL-3) is a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor, thereby inducing extracellular matrix degradation, and inhibiting angiogenesis, tumor growth and invasion, and metastasis.

Incyclinide (CMT-3, COL-3) is a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor, thereby inducing extracellular matrix degradation, and inhibiting angiogenesis, tumor growth and invasion, and metastasis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Incyclinide
CAS 15866-90-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17NO7
Cantidad 1 mg
Sinónimo CMT-3 COL-3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.29 mM)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)C[C@]2([H])C[C@]3([H])CC4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N
Peso molecular (g/mol) 371.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.34
Porcentaje de pureza 97.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.