Learn More
MMM Medcenter™ FRIOCELL™ Refrigerated Incubator, 55 L
Código de producto. 10732521
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
55 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10732521 55 L cada uno
1 options
Código de producto. 10732521
Marca: MMM Medcenter™ MC000921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Temperature Range: 0°C to 99.9°C
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 20 kg
Capacidad (métrico) 55 L
Iluminación Phytoculture
N.º de estantes 4
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C to 99.9°C
Pantalla Digital
Estabilidad de la temperatura ± 0.2°C
Altura (métrico) interior 35 cm
Fondo interior (métrico) 37 cm
Peso (métrico) 80 kg
Tensión 230 V