Descripción
- Para la colocación y nivelación seguras de una incubadora de CO2 BINDER™
- Adecuados para:
- CB 260
- CB-S 260
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base: la base equipada con ruedas se utiliza para la colocación y nivelación seguras de un incubador de CO2 BINDER |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER CB260, CB-S260 |
| Material | Acero |
| Tipo | Base |
| Incluye | Ruedas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 920x920x350 mm |
| Peso (imperial) | 18.74 lb. |
| Peso (métrico) | 8.5 kg |