Descripción
- El exclusivo sistema de ventilación forzada Opti-Flow utiliza inducción doble o un solo ventilador grande
- El aire se desvía alrededor de las muestras, no directamente sobre ellas, lo que crea un flujo circular de aire que garantiza la uniformidad
- Para obtener resultados repetibles, el exclusivo sistema de agitación Accu-Drive garantiza exactitud de la velocidad
- El mando excéntrico triple proporciona un movimiento de agitación uniforme en todo el intervalo de velocidad
- Las cámaras para las unidades ISHD23HDG e ISHD23CDG son lo suficientemente grandes para sujetar matraces Erlenmeyer de 2 x 6 l con abrazaderas y plataforma opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 22,7 kg a 125 rpm, 4,53 kg a 500 rpm |
| Intervalo de velocidad | De 500 a 2500 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 40 °C |
| Vataje | 800 W |
| Capacidad portante (imperial) | 22,7 kg (50 lb.) a 125 rpm, 4,5 kg (10 lb.) a 500 rpm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Aluminio, Cycoloy |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 815 x 675 x 596 mm |
| Altura (imperial) | 23,5 in |
| Mostrar más |