Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubierta de Inconel para crisol
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
45mL
55mL
75mL
100 ml
250mL
500mL
Descripción:
Para 35886 crisol
Para 35911 crisol
Para 35932 crisol
Para 35953 crisol
Para 35974 crisol
Para 36012 crisol
Para 36016 crisol
Para 36052 crisol
Para 36056 crisol
Para 36072 crisol
Para 36090 crisol
Para 36102 crisol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Para 36072 crisol |
| Material | Inconel |
| Capacidad (métrico) | 55mL |
| Product Type | Cubierta para crisol de Inconel |