Learn More
Gasa Inconel™ 600, malla 60 tejida a partir de alambre de 0,19 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15497255 75 x 75 mm cada uno
15407265 150 x 150 mm cada uno
15417265 300 x 300 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15497255
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046584.FL
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inconel™ 600 gauze
Nombre de nota 60 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 60 Mesh
Formulario Tela de alambre
Número MDL MFCD01741927