Learn More
DiscoverX InCELL Hunter™ U2OS Bcl2-Bax Protein Binding Cell Line
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
2 ampollas
Descripción
The InCELL Hunter™ U2OS Bcl2-Bax Protein Binding Cell Line provides an easy-to-use cell based assay to study small molecule drug candidates that disrupt protein binding. This kit assesses compound-based disruption of Bcl2-Bax binding via detection of Bax levels. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses Bcl2 target in an untagged form and Bax binding partner fused to PL. When a compound engages the Bcl2 target protein, partner binding is disrupted and the destabilized Bax is degraded, leading to a loss of EFC signal upon addition of EA containing detection reagent. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Target Engagement |
| Línea de células | U2OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Lines |
| Agonista primario | ABT-737 |
| Cantidad | 2 viales |
| Entrada diana | Bcl2-Bax |
| Número de acceso | NM_000633 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.