missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INCB3344 R-isomer, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
INCB3344 R-isomer is the R-isomer of INCB3344. INCB3344 is a potent, selective and orally bioavailable CCR2 antagonist with IC50 values of 5.1 nM (hCCR2) and 9.5 nM (mCCR2) in binding antagonism and 3.8 nM (hCCR2) and 7.8 nM (mCCR2) in antagonism of chemotaxis activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | INCB3344 R-isomer |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H34F3N3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 106.5 mg/mL (184.39 mM) |
| SMILES | CCO[C@H]1CN([C@]2([H])CC[C@](C3=CC(OCO4)=C4C=C3)(O)CC2)C[C@@H]1NC(CNC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 577.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 577.59 |
| Porcentaje de pureza | 95.02% |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido