missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ INCB 3284 dimesylate
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18024412
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18024412 10 mg 10 miligramos
18085182 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18024412

Marca: Tocris Bioscience™ 4306/10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Selective CCR2 antagonist

INCB 3284 dimesylate is a potent, selective hCCR2 antagonist. Exhibits potent antagonism against monocyte chemoattractant molecule binding to hCCR2 and chemotaxis activity (IC50 values are 3.7 and 4.7 nM respectively). Also displays weak hERG activity; inhibits the hERG potassium current (IC50 = 84μ M). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 887401-93-6
Fórmula molecular C28H39F3N4O10S2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material INCB 3284 dimesylate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 712.76
Pureza >98%
Peso molecular 712.753
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.