missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ INCA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11387203
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11387203 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11387203 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA519229

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 8,000.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INCA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CARD17
N.º de referencia del gen Q5XLA6
Alias de gen CARD17; caspase recruitment domain family member 17; caspase recruitment domain family, member 17; caspase recruitment domain-containing protein 17; Caspase-1 inhibitor INCA; INCA; Inhibitory CARD; inhibitory caspase recruitment domain (CARD) protein; inhibitory caspase recruitment domain protein
Símbolos de los genes CARD17
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (NHLTTQDSQIVLPS) corresponding to the C-terminus amino acids of INCA (aa 97-110).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 440068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.