missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inarigivir soproxil, MedChemExpress

Código de producto. 16490587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490587

Marca: Medchem Express HY109035

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Inarigivir soproxil (SB9200) is an agonist of innate immunity and shows potent antiviral activity against resistant HCV variants, with EC50s of 2.2 and 1.0 μM for HCV 1a/1b in cells of genotype 1 HCV replicon systems. Inarigivir soproxil, an orally bioavailable prodrug of SB 9000, has broad-spectrum antiviral activity against RNA viruses including HCV, norovirus, respiratory syncytial virus and influenza and HBV.

Inarigivir soproxil (SB9200) is an agonist of innate immunity and shows potent antiviral activity against resistant HCV variants, with EC50s of 2.2 and 1.0 μM for HCV 1a/1b in cells of genotype 1 HCV replicon systems. Inarigivir soproxil, an orally bioavailable prodrug of SB 9000, has broad-spectrum antiviral activity against RNA viruses including HCV, norovirus, respiratory syncytial virus and influenza and HBV.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Inarigivir soproxil
Forma física Solid
CAS 942123-43-5
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34N7O13PS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo SB9200 GS-9992
Información de solubilidad DMSO : 80 mg/mL (113.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (14.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CO[C@H]1[C@H](N(C=CC2=O)C(N2)=O)O[C@H](CO)[C@H]1OP(OC[C@H]3O[C@@H](N4C5=NC=NC(N)=C5N=C4)C[C@@H]3O)(SCOC(OC(C)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 703.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 703.62
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado