missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inarigivir, MedChemExpress

Código de producto. 16404746
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16404746 100 mg 100 miligramos
16490047 50 mg 50 miligramos
16453658 10 mg 10 miligramos
16426397 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16404746

Marca: Medchem Express HY101954

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Inarigivir (ORI-9020) is a dinucleotide antiviral drug that can significantly reduce liver HBV DNA in transgenic mice expressing hepatitis B virus. Inarigivir (ORI-9020) act as a RIG-I agonist to activate cellular innate immune responses.

Inarigivir (ORI-9020) is a dinucleotide antiviral drug that can significantly reduce liver HBV DNA in transgenic mice expressing hepatitis B virus. Inarigivir (ORI-9020) act as a RIG-I agonist to activate cellular innate immune responses.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Inarigivir
Forma física Solid
CAS 475650-36-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26N7O10PS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ORI-9020 SB-9000
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (340.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(N=CN2[C@@H]3O[C@H](COP(O[C@H]4[C@@H](OC)[C@H](N5C=CC(NC5=O)=O)O[C@@H]4CO)(S)=O)[C@@H](O)C3)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 587.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.5
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.