Learn More
INA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3C12A8, Proteintech
Código de producto. p-7223585 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16889565 20 μL 20 microlitros
16879565 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16889565
Marca: Proteintech 671201IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The INA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human INA. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The INA antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno INA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3C12A8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9118
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG2a