Learn More
Justrite™ Latas de seguridad de flujo de entrada
Código de producto. p-4591575
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
9,5 in
14,75 in
Altura (métrico):
24,1cm
37,4cm
Forma:
Redondo
Óvalo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Altura (métrico) Forma unitSize
11909405 9,5 in 24,1cm Óvalo cada uno
13178175 14,75 in 37,4cm Redondo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11909405 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 12164
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en el almacenamiento de reactivos en recipientes aprobados al drenar disolventes en máquinas de HPLC
  • Fabricado en polietileno de alta densidad
  • Equipada con una boquilla de llenado/vertido con autocierre requerida con supresor de llamas de acero inoxidable
  • Dos conexiones de desconexión rápida: una de polipropileno para ventilación y otra de acero inoxidable para manipular el flujo de entrada de disolvente
  • La desconexión de acero inoxidable incluye conectores de compresión de 3,175 mm (0,125 pulg) de D.E. y 1,587 mm (0,062 pulg) de D.I. y 1,587 mm (0,062 pulg) de D.E. y 0,793 mm (0,031 pulg) de D.I.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, NFPA, OSHA
Tipo de producto Bote de seguridad
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Capacidad (métrico) 2 l
Color Blanco
Material PE (polietileno)
Incluye Boquilla de llenado/vertido con autocierre
Forma Óvalo
Anchura (imperial) 5,25 in
Anchura (métrico) 13,3cm
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 24,1cm
Diámetro de la abertura (imperial) 1,45 in
Diámetro exterior (imperial) 7,75 in
Diámetro de la abertura (métrico) 3,6cm
Diámetro exterior (métrico) 19,6cm