Learn More
Justrite™ Latas de seguridad de flujo de entrada
Descripción
- Hechos en polietileno de alta densidad
- Equipada con una boquilla de llenado/vertido con autocierre requerida con supresor de llamas de acero inoxidable
- Dos conexiones de desconexión rápida: una de polipropileno para ventilación y otra de acero inoxidable para manipular el flujo de entrada de disolvente
- La desconexión de acero inoxidable incluye racores de compresión de 30 mm (1/8 pulg) de diámetro exterior (15 mm [1/16 pulg] de diámetro interior) y 15 mm [1/16 pulg] de diámetro exterior (7 mm [1/32 pulg] de diámetro interior)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, NFPA, OSHA |
| Tipo de producto | Bote de seguridad |
| Capacidad (imperial) | 2 gal |
| Capacidad (métrico) | 8L |
| Color | Blanco |
| Material | PE (polietileno) |
| Incluye | Boquilla de llenado/vertido con autocierre |
| Forma | Redondo |
| Altura (imperial) | 14,75 in |
| Altura (métrico) | 37,4cm |
| Mostrar más |