Learn More
Justrite™ Latas de seguridad de flujo de entrada
Descripción
- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Equipada con una boquilla de llenado/vertido con autocierre requerida con supresor de llamas de acero inoxidable
- Dos conexiones de desconexión rápida: una de polipropileno para ventilación y otra de acero inoxidable para manipular el flujo de entrada de disolvente
- La desconexión de acero inoxidable incluye conectores de compresión de 3,175 mm (0,125 pulg) de D.E. y 1,587 mm (0,062 pulg) de D.I. y 1,587 mm (0,062 pulg) de D.E. y 0,793 mm (0,031 pulg) de D.I.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, NFPA, OSHA |
| Tipo de producto | Bote de seguridad |
| Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 2 l |
| Color | Blanco |
| Material | PE (polietileno) |
| Incluye | Boquilla de llenado/vertido con autocierre |
| Forma | Óvalo |
| Anchura (imperial) | 5,25 in |
| Anchura (métrico) | 13,3cm |
| Mostrar más |