Learn More
Impurity C of Calcitriol, MedChemExpress
Código de producto. 16455628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16455628 10 mg 10 miligramos
16431339 1 mg 1 miligramo
16408327 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16455628
Marca: Medchem Express HY13293
MedChemExpress Impurity C of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3; Rocaltrol ) is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Impurity C of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Impurity C of Calcitriol
Forma física Solid
CAS 86307-44-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H49N3O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C[C@@H]1O)CC([C@@H]2C=C3[C@@](CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]4(C)CC[C@@]3([H])N(C(N5C6=CC=CC=C6)=O)N2C5=O)=C1C
Peso molecular (g/mol) 591.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.78
Porcentaje de pureza 95.09%