Learn More
Importin Beta Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A12B1, Proteintech
Código de producto. p-7223584 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16820316 20 μL 20 microlitros
16810316 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16820316
Marca: Proteintech 675971IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Importin Beta antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Importin Beta. This antibody recognizes human antigen. The Importin Beta antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Importin Beta
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A12B1
Concentración 780 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3837
Especies diana Human
Isotype IgG2b