missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Importin Beta Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A12B1, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The Importin Beta antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Importin Beta. This antibody recognizes human antigen. The Importin Beta antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Importin Beta |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1A12B1 |
| Concentración | 780 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 3837 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?