Learn More
Importin Alpha 5 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235041 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235041 20 μL 20 microlitros
30235977 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235041
Marca: Proteintech 678971IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Importin Alpha 5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Importin Alpha 5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Importin Alpha 5 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Importin Alpha 5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2A7G7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes IPOA5; NPI-1; RCH2; SRP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3836
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 60-62 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a