Learn More
Thermo Scientific™ Impeller Sleeve and Connector for Drive Shaft DS300
Código de producto. p-200078646 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
200 L
Para utilizar con (equipo):
108 cm (43 in) Eje motor
66 cm (26 in) Eje motor
84 cm (33 in) Eje motor
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 7
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
30040275 50 L 66 cm (26 in) Eje motor paquete de 12
30040292 100 L 84 cm (33 in) Eje motor paquete de 10
30040285 200 L 108 cm (43 in) Eje motor paquete de 7
3 options
Código de producto. 30040275
Proveedor: Thermo Scientific™ SH30749.11
The Impeller sleeve for open-top mixing supports mixing applications in bioproduction using Thermo Scientific™ Bioprocess Containers (BPCs) for Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer, with impeller-based mixing in open or closed designs.
  • For use with the open top BPC tank liner and re-usable hub.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 L
Para utilizar con (equipo) 66 cm (26 in) Eje motor
Tipo Impeller Sleeve