Descripción
The IMPDH2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IMPDH2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IMPDH2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IMPDH2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B1G8 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | IMPD2; IMPDH-II |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |