missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMPDH1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16190135
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16190135 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16190135 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00003614D01.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MEGPLTPPPLQGGGAAAVPEPGARQHPGHETAAQRYSARLLQAGYEPESMADYLISGGTGYVPEDGLTAQQLFASADGLTYNDFLILPGFIDFIADEVDLTSALTRKITLKTPLISSPMDTVTEADMAIAMALMGGIGFIHHNCTPEFQANEVRKVKKFEQGFITDPVVLSPSHTVGDVLEAKMRHGFSGIPITETGTMGSKLVGIVTSRDIDFLAEKDHTTLLSEVMTPRIELVVAPAGVTLKEANEILQRSKKGKLPIVNDCDELVAIIARTDLKKNRDYPLASKDSQKQLLCGAAVGTREDDKYRLDLLTQAGVDVIVLDSSQGNSVYQIAMVHYIKQKYPHLQVIGGNVVTAAQAKNLIDAGVDGLRVGMGCGSICITQEVMACGRPQGTAVYKVAEYARRFGVPIIADGGIQTVGHVVKALALGASTVMMGSLLAATTEAPGEYFFSDGVRLKKYRGMGSLDAMEKSSSSQKRYFSEGDKVKIAQGVSGSIQDKGSIQKFVPYLIAGIQHGCQDIGARSLSVLRSMMYSGELKFEKRTMSAQIEGGVHGLHSYEKRLY

Especificaciones

Antígeno IMPDH1
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación No additive
génica IMP (inosine monophosphate) dehydrogenase 1
N.º de referencia del gen NM_183243.1
Alias de gen DKFZp781N0678/IMPD/IMPD1/LCA11/RP10/sWSS2608
Símbolos de los genes IMPDH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IMPDH1 (NP_899066.1, 1 a.a. ∼ 563 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3614
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.