Learn More
BRAND™ Espátulas de laboratorio de poliestireno resistentes a impactos
Código de producto. 15211389 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
Descripción:
Combinación de espátula/cuchara
Espátula doble
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Descripción unitSize
15211389 180 mm Espátula doble paquete de 10
11813970 180 mm Combinación de espátula/cuchara 10 PCS
15201389 150 mm Espátula doble paquete de 10
15221389 210 mm Combinación de espátula/cuchara paquete de 10
4 options
Código de producto. 15211389
Marca: BRAND™ 139815
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno resistente a impactos. Disponible con extremos de espátulas dobles o una combinación de espátulas y cuchara.
  • Fabricadas con poliestireno resistente a impactos
  • Color verde
  • Se suministran en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 paq.
Descripción Espátula doble
Color Verde
Tipo de producto Espátula
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 180 mm