Descripción
Antes de que se descargue, el material de molienda se pasa a través de un tamiz. El tamiz es intercambiable y está disponible para orificios de diferentes tamaños (no incl. con la entrega). El material de molienda puede recogerse usando un recipiente estándar de molienda NS 29.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal de molienda de impacto |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 320 x 450 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para triturar materiales duros frágiles, como minerales, materiales de construcción de hasta 6 puntos en la escala de dureza de Mohs |
| Dureza | Hasta 6 °Mols |
| Altura (métrico) | 450 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 2,7 kg |
| Anchura (imperial) | 12,6 in |
| Anchura (métrico) | 320 mm |