Learn More
IMP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16895744 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16895744 20 μL 20 microlitros
16885744 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16895744
Marca: Proteintech 162051AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
IMP4 forms a ternary complex with IMP3.
Especificaciones
Antígeno IMP4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IMP4
N.º de referencia del gen Q5PQR5, Q8VHZ7, Q96G21
Alias de gen BXDC4, IMP4, U3 snoRNP protein IMP4
Símbolos de los genes Imp4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IMP4 Fusion Protein Ag9175
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27993, 316317, 92856
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG